Learn More
Óxido de titanio y manganeso(II), polvo amarillo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Manganese(II) titanium oxide is used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese(II) titanium oxide |
Punto de fusión | 1360°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo de malla -100 |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.84 |
Olor | Odorless |
Densidad | 4.54g/cm3 at 20°C |