Learn More
Fosfato de manganeso(III) hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023877
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149.91 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104663-56-1
Fórmula molecular MnO4P
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00209658
Clave InChI BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
SMILES [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(III) phosphate hydrate
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC manganeso(3+);fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%