Learn More
Óxido de manganeso(IV), extra puro, SLR, precipitado, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073287 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Punto de fusión 535°C
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.