Learn More
Telururo de manganeso(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
108.00€ - 384.00€
CAS 12032-89-2
Fórmula molecular MnTe2
Peso molecular (g/mol) 310.138
Número MDL MFCD00064703
Clave InChI KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
Nombre IUPAC bis(telanilideno)manganeso
SMILES [Mn](=[Te])=[Te]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11302238
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.09
10 g
108.00€
10 g
11392228
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.18
50 g
384.00€
50 g
Descripción
Descripción
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12032-89-2
310.138
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
82829
[Mn](=[Te])=[Te]
MnTe2
MFCD00064703
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
bis(telanilideno)manganeso
Especificaciones
Manganese(IV) telluride
Piezas de 6 mm y hacia abajo
MnTe2
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
bis(telanilideno)manganeso
82829
99.9%
12032-89-2
(base metálica)
MFCD00064703
Insoluble in water.
[Mn](=[Te])=[Te]
310.138
310.14
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301
Tóxico en caso de ingestión.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-783-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes