Learn More
Piezas de manganeso, irregulares, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351298
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese pieces
Color Gris
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.94
Formulario Placa rota