Learn More
Patrón de manganeso para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5%, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep PLMN2-3X
Cantidad | 500 mL |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Mn | 10.000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Mn | |
MFCD00011111 | |
23930 | |
manganeso |
Especificaciones
Manganese Standard | |
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00011111 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
manganeso | |
54.94 | |
500 mL | |
Assurance |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Mn | |
AA, ICP | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
[Mn] | |
5% HNO3 | |
23930 | |
CHEBI:35154 |
Seguridad y manipulación
- 10,000 µg/mL Manganese
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid