Learn More
Patrón de manganeso, 1000 mg/l en HNO3 al 2 %, (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Patrón de manganeso, 1000 μg/l en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
42.55€ - 105.00€
CAS | 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Mn |
Peso molecular (g/mol) | 54.94 |
Número MDL | MFCD00011111 |
Clave InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nombre IUPAC | manganeso |
SMILES | [Mn] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16381236
|
SPEX Certiprep
PLMN2-2M |
30 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
42.55€
30 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10060482
|
SPEX Certiprep
PLMN2-2T |
250 mL | Frasco de polietileno |
105.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Patrón de manganeso
- Fabricado con agua ASTM Tipo I.
- Concentración al 1000 μg/ml
- Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Mn | |
MFCD00011111 | |
23930 | |
manganeso |
Especificaciones
Manganese Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011111 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
manganeso | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Mn | |
AA, ICP | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
[Mn] | |
2% HNO3 | |
23930 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
Warning: Causes skin irritation, serious eye irritation Wear protective gloves/eye/face protection. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin/eye irritation occurs, get medical advice/attention.
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid