Learn More
Socorex™ Micropipetas de dilución Acura manual810
Utilice pipetas graduadas de vidrio cuando realice diluciones en serie 1:10 en bacteriología con micropipetas de dilución Acura manual Socorex™ 810. Cuentan con una activación suave y una excelente ergonomía.
Marca: Socorex™ 810.1100
234.66 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Garantía de 3 años
- Sin volúmenes fijos previamente calibrados
- No requiere ningún ajuste
- Calibración independiente para cada volumen
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Con marcado CE, IVD | |
Dilución manual810 | |
Pipeta de dilución | |
1 unidad |
Autoclavable | |
Acura™ | |
1 + 0,1 ml |