Learn More
Interscience Colony Counter Scan 100
Contador manual de colonias de alta tecnología que destaca por la facilidad de uso y la ergonomía. El Interscience™ Colony Counter Scan 100 cuenta con un sistema de iluminación LED y tecnología de campo oscuro para una visualización precisa y contrastada de colonias.
Marca: Interscience 435000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recuento
- Todas las placas de Petri
- Petrifilm™, Sanita-kun™, Compact Dry™
- Recuento: de 0 a 1999 UFC
- Tecnología de campo oscuro
- Sistema LED blanco de larga duración
- Vista de colonia precisa y contrastada
- Sensibilidad de iluminación ajustable
- Menor fatiga ocular
- Las puntas de pipeta ergonómicas
- Exportación de datos a memoria USB
Especificaciones
Contador de colonias manual | |
Scan 100 enables the accurate counting of colonies on any type of media. The integrated USB key enables to export the results to guarantee traceability. Diameter of Petri Dishes : dia. 55, 65, 90 and 150 mm | |
Manual colony counter (from 0 to 1998 CFU) | |
The magnifying lens is in option (Ref. 435 001) | |
Data export to LIMS, via USB, as CSV spreadsheet (ExcelTM) or text (WordTM) format | |
USB | |
1 | |
24.9 x 31.2 x 17.3 cm | |
18cm | |
25cm | |
31cm | |
4,5kg | |
100/240 V | |
ISO 7821, 9001 2008 | |
Placas de Petri, Petrifilm™, Sanit-kun™, Compact Dry™ | |
3-year warranty after recording the warranty card |
Digital, multifunción | |
Gray (STAINLESS STEEL) | |
For all culture supports: Petri dishes: dia. 55 - 150 mm: PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, easyPlateTM, filtration membranes | |
Acero inoxidable, celda de neopreno | |
Scan 100 | |
Colony counter | |
From 0 to 1998 CFU | |
6.81 in. | |
9.80 in. | |
12.28 in. | |
10 lb | |
50/60Hz | |
Max power: 5 W | |
Recuento de colonias | |
Delivered with: 1 white background plate, 1 dia. 90 mm Petri dish adapter, 1 black marker pen, 1 power cable, 1 USB cable, 1 quick user guide Attention : The magnifying lens is in option (Ref. 435 001) |