Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro de flujo inverso SI Analytics™ Cannon-Fenske incluye tres marcas de anillo que solo se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
407.00€ - 408.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Viscosímetro |
---|---|
Calibrated | Sí |
Números ASTM | D 446 |
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 |
Incluye | Marcas de anillo y 2 constantes |
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10707021
|
SI Analytics™
285403034 |
0,0215K | De 3 a 15 cSt | 0,63mm de diámetro |
407.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10538981
|
SI Analytics™
285403042 |
0,035K | De 7 a 35 cSt | 0,78mm de diámetro |
407.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10423711
|
SI Analytics™
285403059 |
0,1K | De 20 a 100 cSt | 1,02mm de diámetro |
408.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, medición manual de líquidos opacos, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- Calibrado
- Con dos constantes
- Con tres marcas de anillo
- Solo para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 12 ml
- Longitud total de 295mm
Especificaciones
Viscosímetro | |
D 446 | |
Marcas de anillo y 2 constantes | |
12 mL |
Sí | |
ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 | |
Solo para mediciones manuales |