Learn More
Esquirlas de mármol, técnico, tamaño de gránulo 20-30 mm, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073293 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC carbonato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 825°C
Color Blanco
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • MARBLE CHIPS 2-3MM