Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Marca: Thermo Scientific™ J61103.!W
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco | |
99+% | |
C178H286N52O50S7 | |
rMargatoxina; MgTx | |
Ambient temperatures | |
Polvo |
5 x 10 ug | |
145808-47-5 | |
4178,95 | |
Margatoxina | |
Péptido que bloquea los canales de potasio Kv1.3 que dependen de la tensión |