Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
136.00€ - 160.00€
Especificaciones
Concentración | 6X |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Etiqueta o tinte | Azul de bromofenol |
Listo para cargar | Sí |
Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
Código de producto | Marca | Intervalo de tamaños | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de tamaños | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10849540
![]() |
Thermo Scientific™
SM0383 |
De 80 bp a 1031 bp |
145.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10170690
![]() |
Thermo Scientific™
SM0403 |
De 80 pb a 10 000 |
157.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10736041
![]() |
Thermo Scientific™
SM1263 |
De 100 bp a 1000 bp |
136.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10746231
![]() |
Thermo Scientific™
SM1283 |
De 100 bp a 10000 bp |
160.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10374380
![]() |
Thermo Scientific™
SM0393 |
De 1500 bp a 10000 bp |
141.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Highlights
- Accurate DNA sizing and quantification – DNA ladder fragments are quantified spectrophotometrically
- Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
- Ready-to-use—premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
- Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use MassRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
Especificaciones
6X | |
Azul de bromofenol | |
Geles de agarosa | |
MassRuler |
Agarosa | |
Sí | |
Embalaje sostenible | |
2 x 500 μL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months when stored at room temperature.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.