Learn More
Atago™ Refractómetro clínico modelo MASTER-SUR/Nα
Marca: Atago™ 2791
174.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Refractómetro clínico | |
Desde 1,333 hasta 1,356 | |
Gravedad específica de orina de ±0,001 Escala, ± 0,0005 nD a la escala del índice de refracción (de 10 a 30 °C) | |
Diseñado para medir rápida y fácilmente la gravedad específica de la orina con solo una gota de muestra | |
110 g |
Gravedad específica de la orina de 1000 a 1060, Proteína de suero de 0 a 12 g/100 ml | |
MASTER-URC/Nα | |
Gravedad específica de orina, índice de refracción | |
IP65 |