Learn More
Masterflex™ Cartuchos pequeños L/S™ para cabezales de bomba de cartucho multicanal
Introduzca y saque estos cartuchos para realizar cambios rápidos de tubos. Utilice los cartuchos pequeños Masterflex™ L/S™ con cabezales de bomba de cartuchos multicanal L/S™ para un bombeo multicanal y síncrono.
168.00€ - 320.85€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para bombeo multicanal sincrónico
N.º de canales Varios
Tipo de oclusión Ajustables
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11858643
Ver documentos
Masterflex™
07519-85
Cabezal de bomba de cartucho de pulsación reducida Tubos de 2 tapones de microcalibre
168.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
11858463
Ver documentos
Masterflex™
07519-80
Cabezal de bomba de cartucho Tubos de microcalibre y precisión
320.85€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Introduzca y saque estos cartuchos para realizar cambios rápidos de tubos.Utilice los cartuchos pequeños Masterflex™ L/S™ con cabezales de bomba de cartuchos multicanal L/S™ para un bombeo multicanal y síncrono.
  • No es necesario extraer el cabezal de la bomba de la unidad
  • Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
  • Mezcle cartuchos grandes y pequeños
  • Un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños
  • Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será la pulsación en el flujo
  • Requieren unidades con un mínimo de 1⁄10 hp y  un máximo de 600 rpm
Especificaciones
Especificaciones
Para bombeo multicanal sincrónico
Varios
Ajustables