Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de cartucho de rotor de acero inoxidable
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba de los cartuchos de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
810.00€ - 2025.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para cambios rápidos de tubos |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Cabezal de bomba de cartucho |
Material del rotor | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11835272
|
Masterflex™
07519-25 |
De 0,0005 a 41 ml/min |
2025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11825272
|
Masterflex™
07519-20 |
De 0,0028 a 85 ml/min |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11875252
|
Masterflex™
07519-15 |
De 0,033 a 170 ml/min |
2000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11855252
|
Masterflex™
07519-06 |
De 0,074 a 1400 ml/min |
1135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11868013
|
Masterflex™
07519-05 |
De 0,074 a 1700 ml/min |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de
- 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
- Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Para cambios rápidos de tubos | |
1 unidad | |
Cabezal de bomba de cartucho | |
Acero inoxidable |