Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Tygon™ Chemical I/P™
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical I/P™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
421.00€ - 631.00€
Especificaciones
Material | Tygon |
---|---|
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11898542
|
Masterflex™
06475-26 |
26 |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11808552
|
Masterflex™
06475-73 |
73 |
621.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11818552
|
Masterflex™
06475-82 |
82 |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales. Transparentes para una fácil monitorización de flujo y sin plastificadores para proteger la pureza del líquido. Compatibles con numerosos líquidos exigentes, incluidos ácidos concentrados, bases y disolventes orgánicos.- Cumplen con FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- La mejor resistencia química de las formulaciones de Tygon
- Sin plastificadores con baja permeabilidad a los gases
- Compatibles con productos químicos agresivos, lo que incluye la MEK.
- Extraordinaria resistencia química. Soporta acetona, DMSO, cetonas y mucho más
- Alternativa rentable a los fluoropolímeros o los fluoroelastómeros
- Conformidad con la FDA
Especificaciones
Tygon | |
productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas | |
1 unidad | |
Bajo | |
de 57 °C |
1500 cm | |
-77 °C | |
Ácidos y disolventes orgánicos | |
Translúcido | |
Tubos de bombas |