Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Tygon™ Chemical L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
322.00€ - 409.76€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS |
---|---|
Material | Versilon 2001 |
Longitud global (métrico) | 1520 cm |
Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11878542
|
Masterflex™
06475-15 |
15 |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11888542
|
Masterflex™
06475-24 |
24 |
409.76€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los tubos originales Masterflex se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y horas de vida útil de la bomba con equipos de bomba peristáltica.
- Extrusión de precisión con tolerancias estrictas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad.
- Líder del mercado mundial en una gama de formulaciones para la compatibilidad química más amplia
- Longitudes y configuraciones personalizadas de un solo uso disponibles para minimizar el tiempo de inactividad
- Aprobaciones regulatorias para adaptarse a su aplicación única
- Compatible con productos químicos agresivos
- Aplicaciones: Aplicaciones químicas, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas.
- Excelente resistencia química, baja extractabilidad, baja permeabilidad a los gases, libre de plastificantes, translúcido
Especificaciones
ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS | |
1520 cm | |
-77 °C | |
Ácidos y disolventes orgánicos | |
Translúcido | |
de 57 °C |
Versilon 2001 | |
productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas | |
1 unidad | |
Bajo | |
40 psi | |
Tubos de bombas |