Learn More
OHAUS Mat, Sticky, 22 x 18 cm
Endeavor 5000 Light Duty Shaker Accessory
Marca: OHAUS 30770939
71.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 22 x 18 cm
shaker, orbital, digital, endeavor, mat, sticky
Especificaciones
Mat | |
Microbiology, Molecular Biology, ELISA Assays, Cell Cultures, Immunoassays, Protein Studies, Bacterial and Yeast Cultures, Staining/Destaining, Blotting Techniques, DNA Studies, Solubility Studies, Environmental and Food Sciences, Chemistry, General Mixing |