Learn More
IKA™ Acoplamiento MATRIX
El diseño de los accesorios garantiza una transferencia de temperatura óptima para garantizar resultados válidos.
Marca: IKA™ 0030000863
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los termoagitadores reconocen automáticamente qué accesorio está conectado al dispositivo mediante una interfaz en el mecanismo de bloqueo
- Los accesorios se pueden cambiar rápida y fácilmente con una palanca ergonómica.
- Como parte del concepto de seguridad integrada de IKA, el revestimiento de plástico aislante del accesorio garantiza la seguridad del usuario, ya que las altas temperaturas no se transfieren al bastidor.
- Adecuado para su uso con MATRIX Orbital Delta Plus y MATRIX Delta Plus
Especificaciones
Viales cónicos | |
Acoplamiento para viales cónicos | |
Muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN | |
4 |
50 mL | |
150 x 141 x 123 mm | |
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |