Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta formato 384 Matrix™
Elija entre una amplia selección de puntas de pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 7431
Descripción
Choose from a comprehensive selection of pipette tips. Thermo Scientific™ Matrix 384 Format Pipette Tips are supplied in innovative new Thermo Scientific™ Flo-Thru™ racks. Matrix pipetters and pipet tips are designed together to ensure that a perfect balance exists between security of the seal and ease of application/ejection. Manufactured under tight QC specifications, these standard tips rival special low-retention tips currently on the market after pipetting fluids such as dH2O, 50% Glycerol, Hybridized Buffer and 0.1% SDS.
Ventajas:
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Dado que los anillos de sellado ejercen presión, estas puntas permiten el cierre seguro para la mayoría de las pipetas del mercado.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
Gradillas y sistemas de empaquetado innovadores:
- El diseño rígido de la gradilla garantiza una colocación uniforme y segura de las puntas, y la gradilla no se dobla ni curva al intentar colocar las puntas.
- La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ exclusiva sujeta las puntas de forma individual para impedir que se muevan al intentar colocarlas en la pipeta.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- Los orificios de ventilación a lo largo del borde o alrededor de cada punta mejoran la distribución del calor durante la esterilización en autoclave y reducen la formación de condensación en las puntas.
- La tapa de dos posiciones se puede mantener entreabierta para evitar la deformación por vacío durante la esterilización en autoclave.
- Las gradillas estériles se venden en bolsas individuales con un sistema de apertura rápida y cada gradilla se conserva estéril hasta que está lista para su uso.
- Cada gradilla está etiquetada con detalles del producto, como la información para pedidos, la descripción, el intervalo de volumen y el número de lote.
- Las gradillas se fabrican con material reciclado limpio y con un tamaño lo más pequeño posible para reducir los residuos.
- Las gradillas están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
30 μl | |
No estéril | |
Micropipetas Thermo Scientific™ Matrix |
Sin filtro | |
Gradilla | |
Matrix |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.