Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Matrix Pipettenspitzen in Ecotips-Nachfüllpackungen
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
154.44 € - 237.60 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Format | Nachfüllpackung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Matrix Pipette |
Produktlinie | Ecotips, Matrix |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10314833
|
Thermo Scientific™
7156 |
ECOTIPS | 250 μl | N/A | |||||
10591135
|
Thermo Scientific™
8046 |
ECOTIPS | 1250 μL | N/A | |||||
10735014
|
Thermo Scientific™
8246 |
TallTip ECOTIPS | 1250 μL | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Dieses einzigartige Spitzennachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks gewährleistet ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design. (Dativ-Akkusativ checken!!) Das Ecotips-Spitzennachfüllsystem ist vollständig wiederverwertbar, und alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet. Die Notwendigkeit der Entsorgung einer Spitzenbox nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks entfällt.
Ecotips™ ist ein Nachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks, das ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design gewährleistet. (Dativ-Akkusativ checken !) Spitzentabletts sind in einer leicht zu öffnenden Verpackung verschachtelt verpackt, die sehr wenig Platz benötigt und vermeidet, dass nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks eine Spitzenbox entsorgt werden muss.- Eine sehr viel kompaktere Alternative zu herkömmlichen, in Racks gelieferten Spitzen Umweltfreundlich—Vermindert Kunststoffabfall durch das Entfallen einer neuen Spitzenbox für jedes Spitzen-Rack Schnelles und effizientes Nachfüllen; leere Spitzenboxen sind schnell und einfach nachfüllbar Spitzen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt; Einsatztabletts und Boxen werden aus eigenen, wiederverwerteten Materialien gefertigt Das System ist vollständig wiederverwertbar; alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet Das Platz sparende Design spart Arbeits-, Regal- und Schrankplatz (eher Lagerplatz ?)
- Auf einfache Weise in einer Schublade, auf einem Regal oder auf dem Arbeitstisch nachfüllbar Benutzerfreundliche Nachfülltabletts können schnell und effizient von der Verpackung in die leere Spitzenbox überführt(?) werden
- Leere Einsätze in den Spitzenboxen können mit Hilfe der Griffnasen (? LPG Terminus) an jedem Spitzentablett auf einfache Weise entnommen werden
- Mechanischen Türme, umständliche Spitzenstapel oder andere Transportmechanismen sind nicht notwendig
Spezifikation
Ungefiltert | |
Nachfüllpackung | |
Ecotips, Matrix |
Unsteril | |
Thermo Scientific Matrix Pipette |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.