Learn More
3M™ Gafas de seguridad Maxim™ DX
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
con tono 3
con tono 5
Color de marco:
Azul, gris
Negro, gris
Descripción
- Gafas de seguridad con lente asférica para 180° de visión pura y una cobertura ocular superior
- El revestimiento DX proporciona una protección antiarañazos y antivaho mejorada
- Gafas con canal de ventilación a través de la lente para reducir el empañamiento
- El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
- Almohadillas nasales ajustables y flexibles y visera de protección de «tacto suave»
- Longitudes de varillas ajustables y ajustes pantoscópicos (de ángulo)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166: EN 169 |
Tipo de lente | DX |
Tinción de lente | con tono 5 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Estructura |
Color de marco | Negro, gris |
Lens Material | Policarbonato |