Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
134.00€ - 482.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15777526
Ver documentos
Thermo Scientific™
K1652
100 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15787526
Ver documentos
Thermo Scientific™
K1681
20 x 20μL Reactions Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
Especificaciones
Especificaciones
RT-PCR