Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción de May-Gruenwald, pura
CAS: 524698-43-9
51.00€ - 157.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material May-Gruenwald Stain
CAS 524698-43-9
Número MDL MFCD00131580
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10216970
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
194830250
25 g
51.00€
25 g
10494755
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
194831000
100 g
157.00€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
May-Gruenwald Stain
MFCD00131580
Auténtico
Pure
Marrón o verde
524698-43-9
Solubility in water: soluble.
in 66:33 IMS:water, 655 to 670nm (blue), 515 to 530nm (red)
Frasco de vidrio
Polvo cristalino fino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • May-Gruenwald Stain