Learn More
Bureta con pinza de cierre de cero automático MBL™ clase B
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. Bureta con pinza de cierre de cero automático MBL™ clase B proporciona un llenado sencillo y una puesta a cero automática. Apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero. Las graduaciones en esmalte azul proporcionan una fácil evaluación del volumen.
118.00€ - 122.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Graduaciones | 0,1 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua |
Incluye | Frasco de depósito de polietileno y de chorro, pinza de presión, tubo de caucho |
Báscula | Azul |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12451557
|
MBL
BRB004 |
10 ml |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12461557
|
MBL
BRB006 |
20 ml |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricada con vidrio borosilicatado y cumple con las normas ISO 385.La bureta con pinza de cierre de cero automático MBL™ clase B proporciona un llenado sencillo y una puesta a cero automática.Apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir que el exceso de líquido regrese a la botella y establezca la bureta en cero.Las graduaciones en esmalte azul proporcionan una fácil evaluación del volumen.Incluye
- Cumple con ISO 385.
- Llenado sencillo y puesta a cero automática: apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero.
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con un tubo de caucho sencillo y una válvula de presión para una sustitución de bajo coste
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Análisis de agua | |
Azul | |
Bureta automática | |
ISO 385 |
0,1 ml | |
Frasco de depósito de polietileno y de chorro, pinza de presión, tubo de caucho | |
±0,1 ml | |
Clase B |