Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento MBPTrap™
Producen proteínas recombinantes altamente puras marcadas con MBP eluidas en forma concentrada y pequeños volúmenes. Las columnas preempaquetadas MBPTrap ™ HP Cytiva Life Sciences™ están preempaquetadas con Dextrin Sepharose™ High Performance.
Marca:  Cytiva 29048641
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15127956
  • 83.00€ / 1 ml
En stock
Descripción
  • Preempaquetado con Dextrin Sepharose marcada con proteína de unión a la maltosa (MBP).
  • La capacidad de unión depende de la proteína de fusión, pero puede ser tanto como 16 mg/ml de medio
  • Presión máxima: 3bar
  • Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
  • Se pueden utilizar manualmente una jeringa o en un instrumento columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón acuoso
1 ml
7 mm
0,98 in
< 4 l/min
Dextrina
>7
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Ion Exchange Column
Columna preenvasada de alto rendimiento de Dextrin Sepharose
0,27 in
1 x 1mL
25 mm
Polipropileno
3bar
34 μm
De 2° a 8 °C
Purificación de proteínas etiquetadas con MBP
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MBPTrap HP, 1 ml, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol