Learn More
MDM2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno MDM2
Concentración 367 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16885885
Ver documentos
Proteintech
27883-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16875885
Ver documentos
Proteintech
27883-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The MDM2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDM2. This antibody recognizes human antigen. The MDM2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
MDM2
Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Human
IgG
367 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
4193