Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microstrip térmico para mediciones
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
30.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Altura (imperial) | 0.15 in. |
Altura (métrico) | 4 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11700909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG4C01P1 |
De 93 °C a 110 °C |
30.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11750899
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG1C01P1 |
De 40 °C a 46 °C |
30.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11720909
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG6C01P1 |
De 138 °C a 154 °C |
30.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11790899
|
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG3C01P1 |
De 71 °C a 88 °C |
30.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Irreversible en menos de 1s• Adhesivo y discreto
• Indicadores a la medida consultarnos
Especificaciones
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
4 mm | |
11 mm | |
2 to 5 seconds | |
7 g | |
0,43 in | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Wax-melt Technology | |
Microstrip térmico | |
Sí |