Learn More
Thermographic Measurements Ltd Tiras indicadoras de temperatura personalizadas de 5 niveles Thermax™
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Las tiras indicadoras de temperatura personalizadas de 5 niveles Thermax™ de TMC Hallcrest™ son irreversibles y registran la temperatura más alta alcanzada.
Marca:  Thermographic Measurements Ltd M05SBBL060D01P1
Código de producto. 11740969
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (29 - 99 °C (+/- 1 °C) / 100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) 160 - 290 °C (+/-1 %+1 °C).
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Polyester Film, Acrylic Adhesive
Bioblock 5 L Thermax Strip 60°C to 121°C (P10)
9 g
Bioblock Temperature Indicator 5-level Strips 60°C to 121°C (140°F to 250°F)
121°C
60°C
60°C to 121°C
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
60°C, 82°C, 93°C, 104°C, 121°C (140°F, 180°F, 199°F, 219°F, 250°F)
Dual °C (°F)
40 to 60%
2 to 5 seconds
Wax-melt Technology
Cinta térmica
250°F
140°F
140°F to 250°F
Sí
± 1 °C
Personalizado