Learn More
Thermographic Measurements Ltd Tiras de medición de temperatura Thermax™
Mida y tenga en cuenta la temperatura actual con las tiras de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar para reflejar el nivel de calor necesario para controlar la adherencia a un entorno de esterilización necesario.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M03STHD065C01P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Adhesivo/a/s
- Irreversibles
Especificaciones
ISO 9001 | |
Dishware Temperature Disinfection Indicators Providing Proof of HACCP Compliance | |
25 mm | |
35 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Tiras de medición de temperatura | |
3 Level Thermal Disinfection Indicator | |
204°C | |
De 204 °C a 260 °C | |
Commercial Dishwasher | |
65°C, 71°C, 82°C (150°F, 160°F, 180°F) |
Single-use | |
0.98 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
3-level Thermal Disinfection Indicator | |
9 g | |
1.38 in. | |
260 °C | |
150°F to 180°F | |
Sí | |
± 1 °C | |
Dual °C (°F) |