Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture de laboratoire Wheaton™, non gradué, sans bouchon
Flacon en verre borosilicaté transparent de type I non gradué.
260.00€ - 409.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (Type I) |
Type de produit | Flacon de culture de laboratoire |
Type de bouchon | Sans bouchon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12452501
|
DWK Life Sciences
219419 |
500 mL | 24 EA |
304.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12432501
|
DWK Life Sciences
219415 |
125 mL | 48 EA |
260.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12442501
|
DWK Life Sciences
219417 |
250 mL | 48 EA |
409.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté, qui offre la meilleure résistance chimique
- Flacon en verre borosilicaté transparent
- Le bec verseur spécial facilite le versement
- Conditionnés en carton compartimenté pour empêcher les marques de rayures sur les flacons
- Le bouchon à vis phénolique noir peut être acheté séparément
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté (Type I) | |
Flacon de culture de laboratoire | |
Sans bouchon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.