Learn More
DWK Life Sciences Frasco de medios para laboratorio Wheaton™, no graduado, tapón/revestimiento de caucho
Frasco de vidrio de borosilicato transparente de tipo I sin graduaciones.
326.00€ - 447.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (tipo I) |
Color del tapón | Negro |
Tipo de producto | Frasco de medios para laboratorio |
Revestimiento del tapón | Caucho |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12452511
|
DWK Life Sciences
219575 |
125 mL | 48 EA |
326.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12462511
|
DWK Life Sciences
219577 |
250 mL | 48 EA |
447.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12472511
|
DWK Life Sciences
219579 |
500 mL | 24 EA |
348.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato que proporciona la mejor resistencia química
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente
- El borde de vertido especial facilita el vertido
- Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
- Tapón negro con revestimiento de caucho fenólico
- La etiqueta de comunicación de peligros incluida con cada caja de frascos permite la identificación del contenido y la notificación de seguridad
- El sello a prueba de manipulaciones incluido con cada caja de frascos mantiene el frasco sellado, lo cual protege el contenido de un mal uso accidental
Especificaciones
Transparente | |
Negro | |
Caucho |
Vidrio de borosilicato (tipo I) | |
Frasco de medios para laboratorio | |
Fenólico |