Learn More
Liebherr™ Congelador horizontal de baja temperatura MediLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores horizontales de baja temperatura Liebherr™ MediLine incluyen recipientes con interior revestido de blanco y aluminio.
Especificaciones
Descripción Congelador horizontal
Tipo Congelador de refrigeración estática
Intervalo de temperatura De - 10 °C a - 45 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Door Material White-Coated Steel
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Arcón congelador de laboratorio – 45 °C, alcance directo, 1 sección.
  • Escala de temperatura de – 10 a – 45 °C, interior y exterior de color blanco, refrigeración estática.
  • Clase climática 4, refrigerante R 290.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
  • Condensador en la carcasa para mayor fiabilidad y un mínimo mantenimiento
  • Tapa de una pieza con cerradura
  • Sistema StopFrost para reducir la formación de escarcha y, por lo tanto, limitar lo más posible la frecuencia de desescarche
  • Orificio de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Especificaciones
Congelador horizontal
De - 10 °C a - 45 °C
White-Coated Steel
0
Indicador digital de temperatura
Blanco
Manual
Luz LED interna
SmartCoolingHub
220/240 V
R 290
Congelador de refrigeración estática
0,1 °C
Acero pintado de blanco
Arcón, LGT2325
No
Digital
Acero revestido de blanco
91,5 cm
RS 485
50 Hz