Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker con conector Tétine
Proporciona una llama estable y una excelente mezcla de aire y gas para una combustión superior.
Marke: Fisherbrand™ 4101/31BIO
63.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Beschreibung
- Abertura del quemador de 24 mm de diámetro
- Altura total de 160 mm
- Regulación del suministro de gas por válvula de aguja
- Acero chapado en níquel para garantizar una llama estable y homogénea
- Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
Spezifikation
Mechero Meker | |
Consumo de 80 l/h | |
160 mm |
Butano, propano, LPG | |
24 mm | |
1 unidad |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur