Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con conexión NF, abertura de 43 mm
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
215.00€
Especificaciones
Tipo de producto Quemador industrial, Meker
Diámetro (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Conector F atornillado G 0,5
N.° por paquete 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
11765406
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
4101/51BSP
Consumo de 240 l/h Butano, propano, LPG
215.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
11745406
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
4101/52BSP
Consumo de 188 l/h Gas natural, metano
215.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm
  • Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
Quemador industrial, Meker
180 mm
1 unidad
43 mm
Conector F atornillado G 0,5