Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Meker con conexión NF, abertura de 24 mm
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
Marca:  Fisherbrand™ 4101/22TCBS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705416
  • 137.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Características de seguridad incluidas en el quemador, lo que reduce la necesidad de un suministro eléctrico
  • Fabricado con latón y chapado en níquel
  • Parte superior del quemador equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes
  • No está equipado con regulador de aire
Especificaciones
Especificaciones
Quemador de seguridad Meker
Gas natural, metano
Consumo de 62 l/h
Conector NF
Conector F atornillado G 0,5
Latón
24 mm
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios