Learn More
Fisherbrand™ Quemador de gas natural Meker con conector Tétine
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
131.00€ - 133.00€
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de seguridad Meker
Material Latón
Diámetro (métrico) 24 mm
Altura (métrico) 160 mm
N.° por paquete 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
11789777
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
4101/22TCM
Consumo de 62 l/h. Gas natural, metano
133.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Añadir a la cesta
11719787
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
4101/31TC
Consumo de 80 l/h. Butano, propano, LPG
131.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pico Meker φ 24mm
  • Llama estable
  • Excelente mezcla aire-gas
  • Quemador φ 24mm, altura 160mm
  • Forma ensanchada del quemador para asegurar una excelente mezcla aire gas y una mejor combustión
  • Regulación de la llegada de gas por grifo con punzón
  • Reja de acero niquelado para garantizar una llama estable y homogénea
  • Pico Meker φ 24mm de seguridad
  • Equipado de un detector termopar cortando la alimentación de gaz después 20 s en caso de extinción de la llama
  • Pico Meker de seguridad
  • Racor de tetina
Especificaciones
Especificaciones
Quemador de seguridad Meker
24 mm
1 unidad
Latón
160 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Quemador de gas natural Meker con conector Tétine