Learn More
Gibco™ MEM, sin glutamina
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El medio MEM se puede usar con diversas células de mamífero adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos primarios de rata.
Especificaciones
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
---|---|
Tipo de célula | astrocitos de rata primarios |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1X |
Formulario | Líquido |
Descripción
El medio MEM Gibco fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin. El medio MEM está disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. Este producto está formulado con sales de Earle.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Especificaciones
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
astrocitos de rata primarios | |
1X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
Gibco™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.