Learn More
Mettler Toledo™ Kits de membranas
631.00€ - 641.00€
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11907711
|
Mettler Toledo™
51107688 |
Bario |
631.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11907721
|
Mettler Toledo™
51107874 |
Plomo |
631.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11917711
|
Mettler Toledo™
51107690 |
Fluoroborato |
631.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11927711
|
Mettler Toledo™
51107689 |
Sulfuro |
631.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11937711
|
Mettler Toledo™
51107692 |
cobre |
641.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11947711
|
Mettler Toledo™
51107694 |
Yoduro |
636.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11957711
|
Mettler Toledo™
51107695 |
Cianuro |
631.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11977711
|
Mettler Toledo™
51107871 |
Tiocianato |
631.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11987701
|
Mettler Toledo™
51107686 |
Cadmio |
631.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11997701
|
Mettler Toledo™
51107687 |
Litio |
631.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Kit de membrana |