Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de polialgodón para hombre
Fabricado en polialgodón resistente. Las batas de laboratorio de polialgodón para hombre Logistik Unicorp™ ofrecen protección sin renunciar a la facilidad de movimiento.
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio ajustada |
---|---|
Sexo | Para hombre |
Material | Carbono, Poliéster |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Desechables | Reusable |
Descripción
- Polycotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- Not CE marked
Especificaciones
Bata de laboratorio ajustada | |
Carbono, Poliéster | |
Reusable | |
Tailored | |
Un bolsillo en el pecho, dos bolsillos de parche inferiores | |
65 % poliéster/35 % algodón |
Para hombre | |
Ajustada con corchetes | |
No estéril | |
3 | |
105 cm |