Learn More
Ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ML
2,5 LT
250 ML
CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-11-1
Fórmula molecular C2H4O2S
Peso molecular (g/mol) 92.11
Número MDL MFCD00004876
Clave InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nombre IUPAC Ácido 2-sulsanilacético
SMILES C(C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid
Punto de fusión -16.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CO2H
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 10 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Índice Merck 15, 9489
Gravedad específica 1.325
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viscosidad 6.55 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.