Learn More
Sulfato de mercurio, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercuric Sulfate |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | mercurio(2+); sulfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.65 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.