Learn More
Mercurio líquido de color plata, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405935
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
4540 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
4540 g
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-97-6
Fórmula molecular Hg
Peso molecular (g/mol) 200.59
Número MDL MFCD00011035
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nombre IUPAC mercurio
SMILES [Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
Color Plata
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9998% (Metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2809
Cantidad 4540 g
Sinónimo hydrargyrum, quicksilver
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado Electrónico
Olor Odorless
Formulario Líquido de color plateado