Learn More
Cloruro de mercurio(I), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12307203
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10112-91-1
Fórmula molecular Cl2Hg2
Peso molecular (g/mol) 472.08
Clave InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nombre IUPAC cloromercurio
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) chloride
Punto de fusión 400.0°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Hg2Cl2
Índice Merck 15,5962
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.08
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(I) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.