Learn More
Fluoruro de mercurio(I), +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050970
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13967-25-4
Número MDL MFCD00016136
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) fluoride
Punto de fusión 570°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN2025
Información de solubilidad Hydrolyzes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Densidad 8.73 g/mL