Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092640
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera.' Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera.' Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-86-7
Fórmula molecular H4Hg2N2O8
Peso molecular (g/mol) 561.22
Número MDL MFCD00150812
Clave InChI LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dimercury(1+) dihydrate dinitrate
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) nitrate dihydrate
Punto de fusión 70.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal Hg2(NO3)2·2H2O
Fieser 06,360
Índice Merck 13, 5923
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.22
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.