Learn More
Sulfato de mercurio(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677474
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-36-0
Peso molecular (g/mol) 497.24
Número MDL MFCD00016138
Clave InChI MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercurous sulfate, dimercury sulfate, dimercury sulphate, mercury i sulfate, sulfuric acid, dimercury 1+ salt, unii-pi950n9dys, mercurous sulphate, sulfuric acid, dimercury 1++ salt, pi950n9dys
PubChem CID 24545
Nombre IUPAC mercurio(1+);sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Hg+].[Hg+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) sulfate
Color Beige o blanco-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular Hg2O4S
Fórmula lineal Hg2SO4
Índice Merck 15, 5965
Información de solubilidad Solubility in water: 0.06g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in diluted nitric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.24
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(I) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.