Learn More
Acetato de mercurio(II), ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301619
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) acetate
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0% min.
Beilstein 3563831
Información de solubilidad Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68
Grado ACS
Olor Weak
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto White crystals
Densidad 3.28
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercury(II) acetate