Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 302°C |
Nombre del producto químico o material | Mercury(II) chloride |
Punto de fusión | 276°C |
Color | Blanco |
Forma física | Solid |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | HgCl2 |
Número UN | UN1624 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.5g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction